Learn More
Nitrite de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
38.20€ - 140.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7632-00-0 |
---|---|
Formule moléculaire | NaNO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 69.00 |
Numéro MDL | MFCD00011118 |
Clé InChI | LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts |
CID PubChem | 23668193 |
ChEBI | CHEBI:78870 |
Nom IUPAC | nitrite de sodium |
SMILES | [Na+].[O-]N=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11432958
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18668.0B |
1000 g |
38.20€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11442958
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18668.0I |
5000 g |
140.00€
5000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le nitrite de sodium est utilisé dans de nombreuses applications industrielles, à savoir dans le séchage, la coloration et la conservation de la viande. Il est utilisé comme réactif dans la chimie analytique, comme antidote contre l‘empoisonnement au cyanure, comme électrolyte dans le broyage électrochimique, comme solution de refroidissement dans les systèmes à boucle fermée et comme additif dans les graisses industrielles. Il trouve l‘application comme un inhibiteur de corrosion ainsi que dans l‘industrie du caoutchouc. En métallurgie, il est utilisé pour la phosphatation et le désatamage. Il agit comme précurseur des colorants diazoïques, des composés nitroso et de divers composés organiques comme les produits pharmaceutiques. En tant qu‘additif alimentaire, il est utilisé pour empêcher le botulisme.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe nitrite de sodium est utilisé dans de nombreuses applications industrielles, à savoir dans le séchage, la coloration et la conservation de la viande.Il est utilisé comme réactif dans la chimie analytique, comme antidote contre l‘empoisonnement au cyanure, comme électrolyte dans le broyage électrochimique, comme solution de refroidissement dans les systèmes à boucle fermée et comme additif dans les graisses industrielles.Il trouve l‘application comme un inhibiteur de corrosion ainsi que dans l‘industrie du caoutchouc.En métallurgie, il est utilisé pour la phosphatation et le désatamage.Il agit comme précurseur des colorants diazoïques, des composés nitroso et de divers composés organiques comme les produits pharmaceutiques.En tant qu’additif alimentaire, il est utilisé pour empêcher le botulisme.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le méthanol, l’éthanol, l’ammoniac, l’acide nitrique.Éther diéthylique légèrement soluble.
Remarques
Se décompose au-dessus de 320°.Hygroscopique.Incompatible avec les agents réducteurs, les agents oxydants forts, les matières organiques, les métaux en poudre fine.
Identifiants chimiques
7632-00-0 | |
69.00 | |
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M | |
23668193 | |
nitrite de sodium |
NaNO2 | |
MFCD00011118 | |
sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts | |
CHEBI:78870 | |
[Na+].[O-]N=O |
Spécification
Sodium nitrite | |
7632-00-0 | |
NaNO2 | |
UN1500 | |
sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts | |
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M | |
nitrite de sodium | |
23668193 | |
69 | |
Odorless | |
2.17 |
271°C (decomposition) | |
NaNO2 | |
MFCD00011118 | |
14,8648 | |
Soluble in water,methanol,ethanol,ammonia,nitric acid. Slightly soluble diethyl ether. | |
[Na+].[O-]N=O | |
69.00 | |
CHEBI:78870 | |
98% | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H272
Toxique en cas d’ingestion.
Peut aggraver un incendie ; comburant.
P210-P220-P221-P260-P264b-P270-P271-P280i-P281-P301+P310-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P370+P378q-P501c
H272-H301-H319-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :5,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :NITRITE DE SODIUM
missing translation for 'einecsNumber' : 231-555-9
missing translation for 'rtecsNumber' : RA1225000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Sodium nitrite
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide oxydante Catégorie 3
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium nitrite
RUO – Research Use Only