Learn More
Nitrate de sodium, puriss. p.a., réactif ACS, Honeywell Fluka™
Code produit. p-7072029 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
6 x 500 g
Conditionnement:
100g
1kg
500g
6 pièces
Code produit. 15683420
Marque: Honeywell-Fluka 31440100G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO,≥99,5 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7631-99-4
Formule moléculaire NNaO3
Poids moléculaire (g/mol) 84.99
Numéro MDL MFCD00011119
Clé InChI VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
CID PubChem 24268
ChEBI CHEBI:63005
Nom IUPAC sodium ; nitrate
SMILES [Na+].[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Nitrate
Note relative au nom Reag. ISO
Quantité 100 g
Formule linéaire NaNO3
Numéro UN 1498
Poids de la formule 84.99g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité ACS/certifié pur
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium nitrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium nitrate