Learn More
Nitrate de sodium, 99,999 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Description
Sodium nitrate is used in the production of fertilizers, nitric acid, pyrotechnics, smoke-bombs, glass and pottery enamels. In combination with boron trifluoride it forms an efficient reagent for nitration of aromatic compounds. Adsorption on alumina provides an environmentally benign aromatic nitrating agent. Further it finds use as food preservative and as a solid rocket propellant. It is also used as an electrolyte in a salt bridge, and as thermal storage medium in power generation systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium nitrate |
Point de fusion | 308°C |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 5 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.999% (metals basis) |
Informations sur la solubilité | Freely soluble in water,ammonia and hydrazine; soluble in alcohol; slightly soluble in pyridine. |
Poids de la formule | 84.99 |
Odeur | Odorless |
Sensibilité | Hygroscopic |
Aspect | White crystals |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Sodium nitrate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide oxydante Catégorie 3
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium nitrate