Learn More
Nitrate de sodium, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Point d’ébullition | 380.0°C |
Nom chimique ou matériau | Sodium nitrate |
Point de fusion | 306.0°C |
Couleur | Incolore à blanc |
pH | 5.5 to 8.3 (5% aq. soln.) |
Forme physique | Poudre cristalline ou cristaux |
Quantité | 1 kg |
Formule linéaire | NaNO3 |
Merck Index | 15,8778 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: 900g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, slightly soluble in alcohol |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS03_Oxidiser.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Identifiant produit
- Sodium nitrate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide oxydante Catégorie 3
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P370+P380-En cas d'incendie: évacuer la zone.
- P375-Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
- MIXTURE LIST-Contient: sodium nitrate