Learn More
N-dodécylsulfate (SDS) de sodium, solution aq. à 20 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7042691
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
Conditionnement:
250mL
500mL
Code produit. 15465639
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J63394.AK
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288.38 g/mol
Sodium n-dodecyl sulfate 20% aq. solution is used as an anionic surfactant. It is also used as fat emulsifier, a wetting agent, a detergent in cosmetics, pharmaceuticals and toothpastes. It also serves as a research tool in protein biochemistry. It is mainly used in detergents for laundry with many cleaning applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La solution aq. de n-dodécylsulfate de sodium à 20 % est utilisée comme surfactant anionique. Il est également utilisé comme émulsifiant gras, agent humidifiant et détergent dans les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et les dentifrices. Il sert également d’outil de recherche en biochimie des protéines. Il est principalement utilisé dans les détergents pour la lessive et destiné à de nombreuses opérations de nettoyage.
Solubilité
Miscible à l’éthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 151-21-3
Formule moléculaire C12H25NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 288.38
Numéro MDL MFCD00036175
Clé InChI DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 3423265
ChEBI CHEBI:8984
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium n-dodecyl sulfate (SDS)
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Concentration 20 % de solution aqueuse
Quantité 250 mL
Formule linéaire CH3(CH2)11OSO3Na
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol.
Nom IUPAC sodium dodecyl sulfate
Poids de la formule 288.38
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium n-dodecyl sulfate (SDS), 20% aq. soln.
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium lauryl sulfate