Learn More
Molybdate(VI) de sodium dihydraté, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
28.94€ - 729.63€
Identifiants chimiques
CAS 10102-40-6
Formule moléculaire MoNa2O4
Poids moléculaire (g/mol) 205.93
Numéro MDL MFCD00149170
Clé InChI TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
CID PubChem 16211258
ChEBI CHEBI:75213
Nom IUPAC dioxido(dioxo)molybdène disodique dihydraté
SMILES [Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10164830
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
206370050
5 g Flacon en verre
28.94€
5g
10503381
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
206371000
100 g Flacon en plastique
69.14€
100g
10513381
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
206375000
500 g Flacon en plastique
211.05€
500g
10043113
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
206370025
2.5 kg Flacon en plastique
729.63€
2.50kg
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
Spécification
Identifiants chimiques
10102-40-6
205.93
TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
16211258
dioxido(dioxo)molybdène disodique dihydraté
MoNa2O4
MFCD00149170
sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
CHEBI:75213
[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Spécification
Sodium molybdate(VI) dihydrate
10102-40-6
Poudre cristalline
MoNa2O4
MFCD00149170
15, 8776
Solubility in water: 560g/L (o°C). Other solubilities: 1150g/l (100°C)
[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
205.93
CHEBI:75213
≥99%
3.2800g/mL
99+%
Blanc
99% min
Na2MoO4·2H2O
15,294
sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
dioxido(dioxo)molybdène disodique dihydraté
16211258
241.95
3.28
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'rtecsNumber' : QA5085000