Learn More
Solution de méthylate de sodium, pure, de 5,4M (30 wt.%) dans le méthanol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10449090
Click to view available options
Quantité:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 124-41-4, 67-56-1
Formule moléculaire CH3NaO
Poids moléculaire (g/mol) 54.02
Numéro MDL MFCD00012179
Clé InChI WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755
CID PubChem 10942334
Nom IUPAC Sodium; méthanolate
SMILES C[O-].[Na+]
Specifications
Nom chimique ou matériau Sodium methoxide
Note relative au nom 30 wt% Solution in Methanol
Point de fusion 1.0°C to 5.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9700g/mL
Point d’ébullition 93.0°C
Point d’éclair 33°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3ONa
Indice de réfraction 1.3701
Quantité 2.5 L
Beilstein 01,28
Fieser 01,1091; 02,385; 03,259; 04,457; 05,617; 06,545; 08,463; 11,489; 13,352
Merck Index 15,8775
Gravité spécifique 0.97
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in methanol
Viscosité 68 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 54.02
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium methoxide, 5.4M (30 wt.%) solution in methanol
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: methanol, sodium methoxide