Learn More
Métasilicate de sodium nonahydraté, 44 - 47,5 % de matières solides totales, Thermo Scientific Chemicals
36.08€ - 701.49€
Identifiants chimiques
CAS 13517-24-3
Formule moléculaire Na2SiO3·9H2O
Poids moléculaire (g/mol) 284.19
Numéro MDL MFCD00149175
Clé InChI PHIQPXBZDGYJOG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium metasilicate nonahydrate, unii-d8d44215lz, sodium silicate nonahydrate, silicic acid h2sio3 , disodium salt, nonahydrate, disodium oxosilanebis olate nonahydrate, 2na.so3i.9h2o, sodium meta-silicate nonahydrate, disodium oxosilanediolate nonahydrate, disodium dioxido oxo silane nonahydrate, sodium oxosilanebis olate-water 1/9
CID PubChem 61639
Nom IUPAC Disodium ; dioxido(oxo)silane ; non-ahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10607391
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
419590250
25 g Flacon en plastique
36.08€
25g
10045740
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
419595000
500 g Flacon en plastique
188.94€
500g
10388623
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
419590025
2.5 kg Flacon en plastique
701.49€
2.50kg
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
13517-24-3
284.19
PHIQPXBZDGYJOG-UHFFFAOYSA-N
61639
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Na2SiO3·9H2O
MFCD00149175
sodium metasilicate nonahydrate, unii-d8d44215lz, sodium silicate nonahydrate, silicic acid h2sio3 , disodium salt, nonahydrate, disodium oxosilanebis olate nonahydrate, 2na.so3i.9h2o, sodium meta-silicate nonahydrate, disodium oxosilanediolate nonahydrate, disodium dioxido oxo silane nonahydrate, sodium oxosilanebis olate-water 1/9
Disodium ; dioxido(oxo)silane ; non-ahydrate
Spécification
Sodium metasilicate nonahydrate
44 - 47.5% total solids
Blanc
Na2SiO3·9H2O
MFCD00149175
sodium metasilicate nonahydrate, unii-d8d44215lz, sodium silicate nonahydrate, silicic acid h2sio3 , disodium salt, nonahydrate, disodium oxosilanebis olate nonahydrate, 2na.so3i.9h2o, sodium meta-silicate nonahydrate, disodium oxosilanediolate nonahydrate, disodium dioxido oxo silane nonahydrate, sodium oxosilanebis olate-water 1/9
PHIQPXBZDGYJOG-UHFFFAOYSA-N
Disodium ; dioxido(oxo)silane ; non-ahydrate
61639
44 to 47.5% total solids
72.0°C
13517-24-3
Granulés ou poudre granulaire
Na2SiO3·9H2O
15, 8804
Solubility in water: soluble
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Na+]
284.19
284.19
2.61
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut être corrosif pour les métaux.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau / se doucher
Mention d’avertissement GHS :danger
Identifiant produit
  • Sodium metasilicate nonahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.