Learn More
Métaorate de sodium tétrahydraté, 98,5 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10062640
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10555-76-7
Formule moléculaire BH8NaO6
Poids moléculaire (g/mol) 137.86
Numéro MDL MFCD00149205
Clé InChI JAKYJVJWXKRTSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium metaborate tetrahydrate, sodium tetrahydrate oxoborinate, na.bo2.4h2o, boric acid, sodium salt, tetrahydrate
CID PubChem 23694267
SMILES O.O.O.O.[Na+].[O-]B=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium metaborate tetrahydrate
Point de fusion 57.0°C
Note relative au nom p.a.
Couleur Blanc
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 98.5%
Formule linéaire NaBO2·4H2O
Merck Index 10,8477
Informations sur la solubilité Solubility in water: 41.9% (20°C).
Nom IUPAC Oxoborinate tétrahydraté de sodium
Poids de la formule 137.86
Pourcentage de pureté 98.5%
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium metaborate tetrahydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H361fd-Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.