Learn More
Métabisulfite de sodium, 97 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11329247
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
2.50kg
500g
Code produit. 11329247
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 040115.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 7681-57-4 | Na2O5S2 | 190.09 g/mol
Sodium metabisulfite is used as an active ingredient in campden tablets, as a cleaning agent for potable water reverse osmosis membranes, as a preservative and an antioxidant in food. It also acts as a corrosion inhibitor in oil and gas industry, as a bleaching agent in the production of coconut cream, as the source of sulfur dioxide and in the destruction of cyanide in commercial gold cyanidation processes. It is utilized in the precipitation of gold from auric acid as well as in the waste water treatment to remove hexavaent chromium as trivalent chromium by precipitation after reduction. Further, it is used in photography. In addition, it plays as an oxygen scavenger to eliminate the dissolved oxygen in wastewater and in pipes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-57-4
Formule moléculaire Na2O5S2
Poids moléculaire (g/mol) 190.09
Numéro MDL MFCD00167602
Clé InChI LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
CID PubChem 656671
Nom IUPAC (sulfinatooxy)sulfinate de disodium
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium metabisulfite
Point de fusion >300°C
Note relative au nom For analysis ACS
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Poudre / paillettes / poudre cristalline / microbilles
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 97% min.
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol and glycerol.
Poids de la formule 190.1
Qualité ACS
Odeur Pungent
Sensibilité Air and moisture sensitive
Aspect White to pale yellow powder/flake/crystalline/beads
Densité 1.48 g/cm3 at 20°C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium metabisulfite, ACS
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium metabisulfite