Learn More
Métabisulfite de sodium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Sodium metabisulfite is used as an active ingredient in campden tablets, as a cleaning agent for potable water reverse osmosis membranes, as a preservative and an antioxidant in food. It also acts as a corrosion inhibitor in oil and gas industry, as a bleaching agent in the production of coconut cream, as the source of sulfur dioxide and in the destruction of cyanide in commercial gold cyanidation processes. It is utilized in the precipitation of gold from auric acid as well as in the waste water treatment to remove hexavaent chromium as trivalent chromium by precipitation after reduction. Further, it is used in photography. In addition, it plays as an oxygen scavenger to eliminate the dissolved oxygen in wastewater and in pipes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le métabisulfite de sodium est utilisé comme ingrédient actif dans les comprimés de Campden, comme agent de nettoyage pour les membranes d‘osmose inverse de l‘eau potable, comme agent de conservation et antioxydant dans les aliments. Il agit également comme inhibiteur de corrosion dans l‘industrie pétrolière et gazière, comme agent de blanchiment dans la production de crème de noix de coco, comme source de dioxyde de soufre et dans la destruction du cyanure dans les procédés commerciaux de cyanuration de l‘or. Il est utilisé dans la précipitation de l‘or de l‘acide aurique ainsi que dans le traitement des eaux usées pour éliminer le chrome hexavalent comme chrome trivalent par précipitation après réduction. De plus, il est utilisé dans la photographie. En outre, il joue comme un piège à oxygène pour éliminer l‘oxygène dissous dans les eaux usées et dans les tuyaux.
Solubilité
Soluble dans l‘eau, l‘éthanol et le glycérol.
Remarques
Sensible à l‘humidité et à l‘air. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium metabisulfite |
Point de fusion | >300°C |
pH | 3.5 to 5.0 |
Quantité | 500 g |
Formule linéaire | Na2S2O5 |
Merck Index | 14,8638 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water,ethanol and glycerol. |
Poids de la formule | 190.1 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Odeur | Like Rotten Eggs |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
10253549 | Certificat d’analyse | 24/12/2024 | A17351.0C,A17351.36,A17351.0E |
10251645 | Certificat d’analyse | 30/08/2024 | A17351.0C,A17351.36,A17351.0E |
10239865 | Certificat d’analyse | 08/02/2024 | A17351.0C,A17351.36,A17351.0E |
10238370 | Certificat d’analyse | 12/04/2022 | A17351.0C,A17351.36,A17351.0E |
10236948 | Certificat d’analyse | 12/04/2022 | A17351.0C,A17351.36,A17351.0E |
Sécurité et traitement
- Sodium metabisulfite
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: sodium metabisulphate