Learn More
Iodure de sodium, Honeywell Fluka™
Réactif ACS, ≥ 99,5%
92.60€ - 4111.20€
Identifiants chimiques
CAS | 7681-82-5 |
---|---|
Formule moléculaire | INa |
Poids moléculaire (g/mol) | 149.894 |
Numéro MDL | MFCD00003532 |
Clé InChI | FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech |
CID PubChem | 5238 |
ChEBI | CHEBI:33167 |
Nom IUPAC | sodium ; iodure |
SMILES | [Na+].[I-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15695300
|
Honeywell-Fluka
383112-100G |
100 g |
92.60€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15625310
|
Honeywell-Fluka
383112-500G |
500 g |
332.96€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15615310
|
Honeywell-Fluka
383112-2.5KG |
2.5 kg |
1333.22€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15605310
|
Honeywell-Fluka
383112-12KG |
12 kg |
4111.20€
12kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
7681-82-5 | |
149.894 | |
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M | |
5238 | |
sodium ; iodure |
INa | |
MFCD00003532 | |
sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech | |
CHEBI:33167 | |
[Na+].[I-] |
Spécification
Sodium iodide | |
INa | |
MFCD00003532 | |
sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech | |
[Na+].[I-] | |
149.894 | |
CHEBI:33167 | |
≥99.5% |
7681-82-5 | |
NaI | |
UN3077 | |
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M | |
sodium ; iodure | |
5238 | |
149.89g/mol | |
Vapor Density: >1 (vs air) |
Sécurité et traitement
P273-P305 + P351 + P338
missing translation for 'rtecsNumber' : WB6475000
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Sodium iodide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium iodide