Learn More
Iodure de sodium, ACS, 99,5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11389337
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Utilisé pour prévenir la carence en iode. Utilisé comme réactifs analytiques dans la fabrication de désinfectants, d’antiseptiques, de désodorisants et de médicaments, pour le conditionnement d’ingrédients de cuisson. Également utilisé pour la conversion des chlorures d’alkyle en iodures d’alkyle
Sodium iodide commonly is used to prevent iodine deficiency. Used as analytical reagents, in the manufacture of disinfectants, antiseptics, deodorants and medicines. They are used in baking ingredient conditioner and as animal feed. It is used for conversion of an alkyl chlorides into an alkyl iodides, such as in the treatment of thyroid cancer and hyperthyroidism and in scintillation detectors, traditionally in nuclear medicine, geophysics, nuclear physics, and environmental measurements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
  • Utilisé couramment pour prévenir la carence en iode. Utilisé comme réactifs analytiques, pour la fabrication de désinfectants, d‘antiseptiques, de désodorisants et de médicaments
  • Utilisé dans le conditionneur d‘ingrédients de cuisson et comme aliment pour animaux
  • Utilisé pour la conversion des chlorures d‘alkyle en iodures d‘alkyle, comme dans le traitement du cancer de la thyroïde et de l‘hyperthyroïdie et dans les détecteurs de scintillation, traditionnellement en médecine nucléaire, en géophysique, en physique nucléaire et en mesures environnementales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-82-5
Formule moléculaire INa
Poids moléculaire (g/mol) 149.894
Numéro MDL MFCD00003532
Clé InChI FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
CID PubChem 5238
ChEBI CHEBI:33167
Nom IUPAC sodium ; iodure
SMILES [Na+].[I-]
Spécification
Point d’ébullition 1300°C to 1304°C
Nom chimique ou matériau Sodium iodide
Point de fusion 651°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99.5% min.
Merck Index 14,8631
Informations sur la solubilité Soluble in water, alcohol, glycerol and acetone. Insoluble in ether.
Poids de la formule 149.89
Qualité ACS
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.7745
Sensibilité Hygroscopic
Aspect White Powder
Densité 3.67 g/cm3 at 20°C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium iodide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium iodide