Learn More
Iodure de sodium, 99,999 %, (analyse de traces de métaux), extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
1g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 1300.0°C |
| Nom chimique ou matériau | Sodium iodide |
| Point de fusion | 661.0°C |
| Note relative au nom | Extra Pure |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre granulaire |
| Quantité | 100 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.999% |
| Formule linéaire | NaI |
| Fieser | 01,1087; 02,384; 03,267; 04,456; 06,543; 07,338; 10,365; 11,488; 12,29; 13,43; 14,89; 16,86 |
| Afficher plus |