Learn More
Iodate de sodium, 99 % min., Thermo Scientific Chemicals
Description
Sodium iodate is used in animal feed, food industry. It is utilized in the manufacture of disinfectants, antiseptics and deodorants. It acts as a significant part in the oxidation of aromatic, aliphatic, and alicyclic thiols. Potassium tetrahydroborate and sodium iodate in acidic aqueous solution react with cadmium to generate chemical vapor, which is useful for atomic fluorescence spectrometry application.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium iodate |
Point de fusion | (decomposition) |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre cristalline |
Quantité | 100 g |
Numéro UN | UN1479 |
Merck Index | 14,8630 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water and acetone. |
Poids de la formule | 197.89 |
Pourcentage de pureté | ≤99% |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Sodium iodate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium iodate
RUO – Research Use Only