Learn More
Iodate de sodium, + de 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10667684
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-55-2
Formule moléculaire INaO3
Poids moléculaire (g/mol) 197.89
Numéro MDL MFCD00003533
Clé InChI WTCBONOLBHEDIL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium iodate, natriumjodat german, iodic acid, sodium salt, sodium iodate naio3, iodic acid hio3 , sodium salt, sodium iodate naio3 pentahydrate, unii-u558pcs5z9, hsdb 749, iodic acid, sodium salt, pentahydrate, natriumjodat
CID PubChem 23675764
ChEBI CHEBI:81708
Nom IUPAC iodate de sodium
SMILES [O-]I(=O)=O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium iodate
Point de fusion 560.0°C
Note relative au nom p.a.
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline fine
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Iodometry)
Formule linéaire NaIO3
Merck Index 15, 8764
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone,insoluble in alcohol
Poids de la formule 197.89
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Perte à la dessiccation 0.1% max. (130°C)
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium iodate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.