Learn More
Sodium Hypophosphite Monohydrate, puriss., Honeywell
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium Hypophosphite Monohydrate |
Note relative au nom | Meets analytical specification of DAC |
Quantité | 1 kg |
Formule linéaire | NaH2PO2 · H2O |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Poids de la formule | 105.99g/mol |
Pourcentage de pureté | 99 to 103% |
Qualité | puriss. |