Learn More
Solution d’hypochlorite de sodium, qualité réactif, chlore disponible 10 à 15 %, Honeywell
Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
5 L
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium hypochlorite solution |
Quantité | 250 mL |
Formule linéaire | NaClO |
Numéro UN | UN1791 |
Poids de la formule | 74.44g/mol |
Qualité | Réactif |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Chlore disponible 10 à 15 % |
Densité | 1.206g/mL at 25°C |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium hypochlorite solution
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: sodium hypochlorite,solution
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution d’hypochlorite de sodium, qualité réactif, chlore disponible 10 à 15 %, Honeywell >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu