Learn More
Hypochlorite de sodium, 4-6 % de chlore actif, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 mL
250 mL
1 l
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium hypochlorite |
Note relative au nom | 4-6% Chlorine |
Couleur | Jaune |
Forme physique | Solution |
Quantité | 10 L |
Formule linéaire | NaOCl |
Fieser | 01,1084; 04,456; 05,617; 06,543; 07,337; 08,461; 09,430; 10,365; 11,487; 15,293; 16,308 |
Merck Index | 15,8762 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble |
Poids de la formule | 74.44 |