Learn More
Hydroxyde de sodium (granulés blancs), Fisher BioReagents™
Product Code. 10306323
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Unit Size:
2.50kg
500g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10306323
Brand: Fisher BioReagents BP359212
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39.997 g/mol
Sodium Hydroxide (White Pellets)
L’hydroxyde de sodium est utilisé pour ajuster le pH des tampons pour les applications de biologie moléculaire et de culture cellulaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
SMILES [OH-].[Na+]
Specifications
Nom chimique ou matériau Sodium Hydroxide
pH 14
Couleur Blanc
Point d’ébullition 1390°C
Point de fusion 318°C
Notes de pourcentage du dosage ≥ 98 %
Numéro UN 1823
Quantité 2.5 kg
Poids de la formule 40
Pourcentage de pureté ≥97.0%
Identification Pass Test
Conditionnement Flacon poly
Tension de vapeur 1mbar at 700°C
Forme physique Solide
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium hydroxide
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Hazard Statement
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.