Learn More
Hydroxyde de sodium, technique, Pearl, Fisher Chemical
Code produit. p-7073535 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
3 kg
5 kg
10 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
3kg
5kg
Code produit. 10647232
Marque: Fisher Chemical S/4800/60
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Numéro MDL 3548
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
SMILES [OH-].[Na+]
Spécification
pH 14
Couleur Blanc
Point d’ébullition 1390°C
Point de fusion 318°C
Quantité 1 kg
Poids de la formule 40g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Tension de vapeur 1mbar 700
Forme physique Solide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hydroxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.