Learn More
Hydroxyde de sodium, technique, Pearl, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
3 kg
5 kg
10 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
3kg
5kg
Spécification
Spécification
| pH | 14 |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 1390°C |
| Point de fusion | 318°C |
| Quantité | 5 kg |
| Poids de la formule | 40g/mol |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Tension de vapeur | 1mbar 700 |
| Forme physique | Solide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium hydroxide
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.