Learn More
Hydroxyde de sodium, technique, solution aqueuse à 30 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 13219532
compliance-icons
Hydroxyde de sodium, technique, solution aqueuse à 30 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 13219532
5 L, Récipient en plastique
Click to view available options
Quantité:
5 L
Conditionnement:
Récipient en plastique
Code produit. 13219532
Marque: Thermo Scientific Acros 444350050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hydroxide
Point d’ébullition 120.0°C
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Point de fusion 8.0°C
Formule moléculaire HNaO
Formule linéaire NaOH
Densité 1.3600g/mL
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Quantité 5 L
SMILES [OH-].[Na+]
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Poids de la formule 40
Qualité Technique
Conditionnement Récipient en plastique
Gravité spécifique 1.36
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0467571 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2025 Catalog Number444350050
Numéro de lotA0461465 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/03/2024 Catalog Number444350050
Numéro de lotA0442157 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/11/2023 Catalog Number444350050
Numéro de lotA0455034 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number444350050
Numéro de lotA0402593 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number444350050
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hydroxide, 33% solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hydroxyde de sodium, technique, solution aqueuse à 30 %, Thermo Scientific Chemicals >