Learn More
Solution standard d’hydroxyde de sodium, Honeywell™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
Description
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l'ensemble du flux de travail de titration et incluent :
- Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
- Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
- Réactifs pour la complexométrie :
- Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
- Agents de masquage
- Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium hydroxide standard solution |
| CAS | 1310-73-2 |
| Formule moléculaire | HNaO |
| Formule linéaire | NaOH |
| Numéro MDL | MFCD00003548 |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Synonyme | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
| Clé InChI | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
| Quantité | 1 L |
| SMILES | [OH-].[Na+] |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium hydroxide standard solution
- Attention
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P406-Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en avec doublure intérieure résistant à la corrosion.
- MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide