Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium, volumétrique, 2 M de NaOH (2 N), Honeywell Fluka
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon poly
Description
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l'ensemble du flux de travail de titration et incluent :
- Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
- Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
- Réactifs pour la complexométrie :
- Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
- Agents de masquage
- Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium hydroxide solution |
Note relative au nom | Volumetric, 2 M NaOH (2N) |
Point d’ébullition | 105°C to 140°C |
% min. CAS | ≥90.0000%, ≥5.0000% |
% max. CAS | ≤100.0000%, <10.0000% |
Formule linéaire | NaOH |
Concentration | 2 M NaOH (2N) |
Numéro UN | UN1824 |
Densité | 1.08 g/cm3 |
Quantité | 2.5 L |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium hydroxide solution
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution d’hydroxyde de sodium, volumétrique, 2 M de NaOH (2 N), Honeywell Fluka >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu