Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium, volumétrique, 0,5 M de NaOH (0,5N), Honeywell Fluka™
Volumétrique, 0,5 M de NaOH (0,5N)
36.43€ - 238.69€
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Numéro MDL MFCD00003548
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
SMILES [OH-].[Na+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
15614900
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
35257-1L
1 L Flacon poly
36.43€
1L
15644900
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
35257-5L-VP
5 L Cubitainer™ Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15634900
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
35257-5L
5 L Flacon poly
74.92€
5L
15654900
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
35257-6X1L
6 x 1 L Flacon poly
190.13€
6 pièces
15604900
Afficher les documents
Honeywell Fluka
35257-10L-VP
10 L Cubitainer™
238.69€
10L
15694890
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
35257-10L
10 L Flacon poly Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l'ensemble du flux de travail de titration et incluent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Spécification
Identifiants chimiques
1310-73-2, 7732-18-5
39.997
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
14798
hydroxyde de sodium
HNaO
MFCD00003548
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CHEBI:32145
[OH-].[Na+]
Spécification
Sodium hydroxide solution
>100°C
≥90.0000%, ≥1.0000%
HNaO
0.5 M NaOH (0.5N)
UN1824
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
[OH-].[Na+]
39.997
CHEBI:32145
Volumétrique
Volumetric, 0.5 M NaOH (0.5N)
1310-73-2, 7732-18-5
≤100.0000%, <2.0000%
NaOH
MFCD00003548
1.020 g/cm3
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
hydroxyde de sodium
14798
40.00
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 450 jours à compter de la date de fabrication
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport : 8 ; Groupe d’emballage : 3 : II ; Nom d’expédition approprié : Solution d’hydroxyde de sodium
Recommended Storage : Temp. ambiante
Identifiant produit
  • Sodium hydroxide solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide; caustic soda