Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium, volumétrique, réac. Ph. eur., 1 M de NaOH (1 N), Honeywell Fluka™ Code produit.: 15684890
Solution d’hydroxyde de sodium, volumétrique, réac. Ph. eur., 1 M de NaOH (1 N), Honeywell Fluka™
Code produit. 15684890 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
6 x 1 L, Bouteille en plastique
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
10 L
20 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
RECIPIENT VOLPAC™
RÉCIPIENT VOLPAC™
Code produit. 15684890
Marque: Honeywell-Fluka 352566X1L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Volumétrique, Reag. Ph. eur., 1 M de NaOH (1 N)
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l'ensemble du flux de travail de titration et incluent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Numéro MDL MFCD00003548
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, causticAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
SMILES [OH-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hydroxide solution
Note relative au nom Volumetric, Reag. Ph. Eur., 1 M NaOH (1N)
Point d’ébullition 100°C
% max. CAS 96.0000%, 4.0000%
Formule linéaire NaOH
Concentration 1 M NaOH (1N)
Numéro UN UN1824
Densité 1.04 g/cm3
Quantité 6 x 1 L
Poids de la formule 40
Qualité Réactif Ph. Eur.
Conditionnement Bouteille en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hydroxide solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide; caustic soda
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution d’hydroxyde de sodium, volumétrique, réac. Ph. eur., 1 M de NaOH (1 N), Honeywell Fluka™ >