Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium, Ph. Eur. Grade, Reagecon™
Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
Description
Réactifs comme décrit au chapitre 4 (4.1.1) de la pharmacopée européenne
• Fourni avec certificat d'analyse, numéro de lot et date de péremption
• Hydroxide de sodium solution
• Fourni avec certificat d'analyse, numéro de lot et date de péremption
• Hydroxide de sodium solution
Spécification
Spécification
Quantité | 1 L |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
Identifiant produit
- SODIUM HYDROXIDE SOLUTION
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide