Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium, solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical
53.80€ - 160.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1310-73-2 |
---|---|
Formule moléculaire | HNaO |
Poids moléculaire (g/mol) | 39.997 |
Numéro MDL | 3548 |
Clé InChI | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | hydroxyde de sodium, soude caustique, hydrate de sodium, caustique blanc, lessive de soude, hydroxyde de sodium naoh, solution d’hydroxyde de sodium, soude, caustique, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
CID PubChem | 14798 |
ChEBI | CHEBI : 32145 |
Nom IUPAC | hydroxyde de sodium |
SMILES | [OH-].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10436602
|
Fisher Chemical
J/7630/15 |
1 l | Flacon en plastique PEHD |
54.40€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10508430
|
Fisher Chemical
J/7630/17 |
2.5 L | Flacon en plastique PEHD |
53.80€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10438410
|
Fisher Chemical
J/7630/21 |
5 L | Récipient en plastique |
119.00€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10151810
|
Fisher Chemical
J/7630/24 |
10 L | Sachet dans une boîte |
160.00€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Solution d’hydroxyde de sodium, solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique
Identifiants chimiques
1310-73-2 | |
39.997 | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
14798 | |
hydroxyde de sodium |
HNaO | |
3548 | |
hydroxyde de sodium, soude caustique, hydrate de sodium, caustique blanc, lessive de soude, hydroxyde de sodium naoh, solution d’hydroxyde de sodium, soude, caustique, sodium hydroxide solution, soda, caustic | |
CHEBI : 32145 | |
[OH-].[Na+] |
Spécification
12 | |
100°C | |
0°C | |
3548 | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
hydroxyde de sodium | |
14798 | |
> 1.0 |
Incolore | |
1310-73-2 | |
HNaO | |
hydroxyde de sodium, soude caustique, hydrate de sodium, caustique blanc, lessive de soude, hydroxyde de sodium naoh, solution d’hydroxyde de sodium, soude, caustique, sodium hydroxide solution, soda, caustic | |
[OH-].[Na+] | |
39.997 | |
CHEBI : 32145 | |
Liquide |