Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium, 5,0 M, Chem-Lab
Code produit. 11993233
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Utilisée dans le cadre d’applications de laboratoire et pour les titrations. La solution d’hydroxyde de sodium 5,0 M de Chem-Lab est une base solide, très caustique. Elle est utilisée pour augmenter l’alcalinité d’un mélange, neutraliser les acides et fabriquer des sels de sodium. Un litre de solution comprend 5,0 mol (200 g) de NaOH.
L’hydroxyde de sodium est utilisé dans de nombreux secteurs, principalement comme base chimique solide dans la fabrication de pâtes et de papiers, de textiles, d’eau potable, de savons et de détergents et comme produit de débouchage.
Specifications
pH 13
Couleur Incolore
Point d’ébullition 100°C
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Concentration 5 mol/L
Concentration or Composition Notes 200g NaOH per 1L H2O
Densité 1.18g/mL
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Informations sur la solubilité Water Soluble
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Quantité 1 L
SMILES [OH-].[Na+]
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Poids de la formule 40.00g/mol
Normalité 5N (±0.01, 20°C)
Odeur Odorless
Conditionnement Bouteille en plastique
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium hydroxyde 5 mol/l
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Hazard Statement
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium hydroxide, pellets a.r.