Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium 1 M (1 N), concentré standard NIST, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
6 Ampules
Conditionnement:
Ampoule
Conditionnement:
6 AMP
Description
HNaO, numéro CAS-1310-73-2, blanc caustique, solution d’hydroxyde de sodium, hydrate de sodium, hydroxyde de sodium, soude, caustique, lessive de soude, ascarite, lessive de soude, aetznatron, hydroxyde de sodium na oh, 6 ampoules, > 100°C, CHEBI : 32145, non désigné, EMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, sodium ; hydroxyde, -10°C
Spécification
Spécification
| pH | 12 |
| Point d’ébullition | >100°C |
| CAS | 1310-73-2 |
| Point de fusion | -10°C |
| Formule moléculaire | HNaO |
| Numéro MDL | 3548 |
| Synonyme | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
| Clé InChI | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
| Quantité | 6 Ampules |
| SMILES | [OH-].[Na+] |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium hydroxide 1M solution (10M concentrate ampoules)
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium hydroxide