Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium, 0,1 M, Chem-Lab
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
Description
L’hydroxyde de sodium est utilisé dans de nombreux secteurs, principalement comme base chimique solide dans la fabrication de pâtes et de papiers, de textiles, d’eau potable, de savons et de détergents et comme produit de débouchage.
Spécification
Spécification
pH | >13 |
Couleur | Incolore |
Point d’ébullition | 100°C |
Concentration | 0.1M |
Densité | 1.01g/mL |
Informations sur la solubilité | Water Soluble |
Quantité | 5 L |
Poids de la formule | 40.00g/mol |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 4 g de NaOH pour 1 L de H2O |
Normalité | 0.1 N (±0.0002, 20°C) |