Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium, 0,1 M, Chem-Lab
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
Conditionnement:
1L
Description
L’hydroxyde de sodium est utilisé dans de nombreux secteurs, principalement comme base chimique solide dans la fabrication de pâtes et de papiers, de textiles, d’eau potable, de savons et de détergents et comme produit de débouchage.
Spécification
Spécification
| pH | >13 |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 100°C |
| Concentration | 0.1M |
| Densité | 1.01g/mL |
| Informations sur la solubilité | Water Soluble |
| Quantité | 1 L |
| Poids de la formule | 40.00g/mol |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 4 g de NaOH pour 1 L de H2O |
| Normalité | 0.1 N (±0.0002, 20°C) |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium hydroxide 0.1 mol/l
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium hydroxide