Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium 0,1 M (0,1 N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, conforme aux exigences analytiques de Ph.Eur., Bp, Fisher Chemical™
Code produit. p-7073193 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 l
2.5 L
5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Sachet dans une boîte
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
5L
Code produit. 10141860
Marque: Fisher Chemical J/7660/15
Demander un format en vrac ou personnalisé
HNaO, numéro CAS -1310-73-2, aetznatron, ascarite, soude caustique, soude, caustique, lessive de soude, hydrate de sodium, hydroxyde de sodium, hydroxyde de sodium na oh, solution d’hydroxyde de sodium, caustique blanche, 1 L, 100°C, CHEBI:32145, incolore, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, hydroxyde de sodium, 3548, 39.997
HNaO, numéro CAS 1310-73-2, aetznatron, ascarite, soude caustique, soude, caustique, lessive de soude, hydrate de sodium, hydroxyde de sodium, hydroxyde de sodium na oh, solution d’hydroxyde de sodium, caustique blanc, 1 L, 100°C, CHEBI:32145, incolore, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, sodium;hydroxyde, 3548, 39.997
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Numéro MDL 3548
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme hydroxyde de sodium, soude caustique, hydrate de sodium, caustique blanc, lessive de soude, hydroxyde de sodium naoh, solution d’hydroxyde de sodium, soude, caustique, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI : 32145
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
SMILES [OH-].[Na+]
Spécification
Couleur Incolore
Point d’ébullition 100°C
Point de fusion 0°C
Quantité 1 l
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Densité de vapeur > 1.0
Forme physique Liquide