Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium 0,1 M (0,1 N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, conforme aux exigences analytiques de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
1 l
2.5 L
5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Sachet dans une boîte
Description
HNaO, numéro CAS 1310-73-2, aetznatron, ascarite, soude caustique, soude, caustique, lessive de soude, hydrate de sodium, hydroxyde de sodium, hydroxyde de sodium na oh, solution d’hydroxyde de sodium, caustique blanc, 1 L, 100°C, CHEBI:32145, incolore, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, sodium;hydroxyde, 3548, 39.997
Spécification
Spécification
Couleur | Incolore |
Point d’ébullition | 100°C |
Point de fusion | 0°C |
Quantité | 5 L |
Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
Densité de vapeur | > 1.0 |
Forme physique | Liquide |