Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium, 0,111M (0,111N), pour l’analyse du lait, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
Conditionnement:
1L
5L
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 L |
| Normalité | 0.111 |
| Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
| Traçabilité au NIST | Traceable to NIST, used to titrate the lactic acid present in milk |
| Forme physique | Liquide |