Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium, 0,01 M, Honeywell™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
10 L
Spécification
Spécification
Concentration | 0.01M |
Synonyme | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
Quantité | 10 L |
Tension de vapeur | 3 mmHg (37°C) |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution d’hydroxyde de sodium, 0,01 M, Honeywell™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu