Learn More
Hydroxyde de sodium, certifié pur, réactif ACS, Reag. Ph. Eur., K ≤ 0,02 %, ≥ 98 %, granulés, Honeywell Fluka™
Code produit. 15693070 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
20 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
1kg
20kg
4 pièces
5kg
6 pièces
Code produit. 15693070
Marque: Honeywell-Fluka 306204X5KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Certifié pur, réactif ACS, Reag. Ph. Eur., K ≤ 0,02 %, ≥ 98 %, granulés
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Numéro MDL MFCD00003548
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
SMILES [OH-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hydroxide
Note relative au nom Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., K ≤0.02%, ≥98%, pellets
Point d’ébullition 1,390°C
Point de fusion 318°C (literature)
% max. CAS 100.0000%
Formule linéaire NaOH
Numéro UN UN1823
Densité 2.13 g/cm3
Quantité 4 x 5 kg
Poids de la formule 40.00
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Réactif ACS / réactif Ph. Eur.
Conditionnement Flacon poly
Forme physique Culot
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hydroxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.