Learn More
Hydroxyde de sodium, granulés, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15423117
Hydroxyde de sodium, granulés, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15423117
2.5 kg
Click to view available options
Quantité:
2.5 kg
10 kg
Code produit. 15423117
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A16037.0E
Demander un format en vrac ou personnalisé
Sodium hydroxide is widely used in variety of large scale applications such as pulp and paper manufacturing, in the production of soap and detergents as well as water treatment. It finds application in the base- driven hydrolysis of esters, amides and alkyl halides. It is also used as an industrial cleaning agent, an additive in drilling mud to increase alkalinity in bentonite in petroleum industry and as a powerful degreaser on stainless steel and glass bakeware. It is utilized in the Maxam-Gilbert DNA sequencing technique, chocolate and cocoa processing, soft drink processing, caramel coloring production and for thickening ice cream. It is often used to neutralize acids and prepare sodium salts of reagents. It forms a solution with sodium dodecyl sulfate and plays an important role for the decontamination of mycobacteria.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydroxyde de sodium est largement utilisé dans diverses applications à grande échelle telles que la fabrication de pâtes et papiers, la production de savon et de détergents ainsi que dans le traitement de l’eau. Il est aussi utilisé dans l’hydrolyse basique des esters, des amides et des halogénures d’alkyle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 40.00
Numéro MDL MFCD00003548
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
SMILES [OH-].[Na+]
Spécification
pH 14
Point d’ébullition 1390°C
Point de fusion 318°C
Densité 2.13
Informations sur la solubilité Soluble aq. soln.,methanol,glycerol and ethanol. Insoluble in acetone and ether.
Quantité 2.5 kg
Poids de la formule 40
Odeur Odorless
Forme physique Pellets
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hydroxide, pellets
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide, sodium carbonate
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hydroxyde de sodium, granulés, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >