Learn More
WTW™ Granulés d’hydroxyde de sodium
Utilisé comme absorbeur de CO2.
Brand: WTW™ 209140
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Hydroxyde de sodium pur
- 2 flacons de 50 g chacun
Specifications
Granulés d’hydroxyde de sodium (absorbeur de CO2) | |
Utilisé comme absorbeur de COsub2/sub | |
2 flacons de 50 g chacun |
Safety and Handling
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
Supplemental information
- NHP 600
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Hazard Statement
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide