Learn More
Hydroxyde de sodium, perle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11455867
Hydroxyde de sodium, perle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11455867
500 g
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
Code produit. 11455867
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B24414.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Hydroxyde de sodium, la perle est un important produit chimique inorganique utilisé dans diverses industries du monde entier. Dans l‘industrie du papier, il est utilisé dans les processus de pulsation et de blanchiment. Elle joue un rôle important dans l‘étalement de l‘aluminium, l‘analyse chimique et les décapants pour peinture. Il s‘agit d‘un composant actif dans une vaste gamme de produits domestiques, tels que les nettoyants pour tuyaux et les drains, les nettoyants pour four et les produits de nettoyage à domicile. Parmi les autres utilisations, on compte le nettoyage des graisses, le nettoyage des équipements, la régénération de résine échangeuse d‘ions, le contrôle du pH, le dégraissage pour le nettoyage de la surface métallique, l‘émaillage et le nettoyage des gaz à l‘extérieur.
Solubilité
Soluble dans l‘eau, le méthanol, le glycérol et l‘éthanol. Insoluble dans l‘acétone et l‘éther.
Remarques
Sensible à l’air et hygroscopique. Il est déliquescent et absorbe facilement l’humidité et le dioxyde de carbone dans l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts et les matières organiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Numéro MDL MFCD00003548
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
SMILES [OH-].[Na+]
Spécification
Point d’ébullition 1390°C
Nom chimique ou matériau Sodium hydroxide, pearl
Point de fusion 318°C
pH 14
Quantité 500 g
Numéro UN UN1823
Merck Index 14,8627
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol,glycerol and ethanol. Insoluble in acetone and ether.
Poids de la formule 40
Pourcentage de pureté 97%
Odeur Odorless
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Densité 2.13
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hydroxide, pearl
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide, sodium carbonate
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hydroxyde de sodium, perle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >