Learn More
Hydroxyde de sodium, Extra Pure, SLR, Pearl, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
1 kg
3 kg
Specifications
Specifications
pH | 14 |
Couleur | Blanc |
Point d’ébullition | 1390°C |
Point de fusion | 318°C |
Quantité | 1 kg |
Poids de la formule | 40g/mol |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Tension de vapeur | 1mbar 700 |
Forme physique | Solide |
Product Suggestions
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Safety and Handling
Product Identifier
- Sodium hydroxide
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Chimie en folie
Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.Code promotionnel: 25908Expire: 2025-03-31
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Hydroxyde de sodium, Extra Pure, SLR, Pearl, Fisher Chemical >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction