Learn More
Hydroxyde de sodium, concentrat DILUT-IT, 0,5N, J.T. Baker™
Code produit. 10301221 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
For dilution to 1 L
Conditionnement:
Ampoule en PEBD
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10301221
Marque: JT Baker 4691
Préparez des solutions étalons fraîches et fiables rapidement et avec précision. Hydroxyde de sodium, concentrat DILUT-IT, 0,5N, J.T. Baker™ est un concentrat volumétrique prémélangé pour dilution dans 1 litre, idéal pour la titrimétrie et d’autres formes d’analyse chimique humide.
Les solutions DILUT-IT sont utilisées pour obtenir des résultats rapides et précis dans les applications de contrôle de la qualité des sciences de la vie et des produits pharmaceutiques. Diluez simplement le concentrat volumétrique dans 1 L (en suivant attentivement les instructions fournies avec l’emballage) et la solution obtenue aura une normalité exacte de ± 0,1 %.
  • Productivité accrue : Éliminez les étapes coûteuses et fastidieuses, telles que la sélection et l’analyse des réactifs de départ, la pesée et la standardisation de la solution finale
  • Gain de place : Les produits ne nécessitent qu’un dixième de l’espace requis pour les solutions prêtes à l’emploi
  • Réduction des coûts de transport : Dépensez moins pour l’expédition en raison de la réduction du poids et de la taille de l’emballage d’un concentrat
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Hydroxide
Couleur Incolore
Point d’ébullition 100°C
CAS 1310-73-2
Point de fusion 0°C
Formule moléculaire HNaO
Concentration 0.5mol/L
Densité 1.2g/cm3 at 20°C
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Informations sur la solubilité Fully miscible in water
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Quantité For dilution to 1 L
SMILES [OH-].[Na+]
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Poids de la formule 40.00g/mol
Qualité DILUT-IT
Odeur Odorless
Conditionnement Ampoule en PEBD
Forme physique Concentré
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.