Learn More
Hydroxyde de sodium, certifié AR pour l’analyse, solution à 32 %, pour la détermination de l’azote, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
Spécification
Spécification
| pH | 14 |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 120°C |
| Quantité | 1 L |
| Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium hydroxyde 32% solution
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.