Learn More
Hydroxyde de sodium, certifié AR pour l’analyse, solution à 30 %, d=1,33, Fisher Chemical Code produit.: 10263912
Hydroxyde de sodium, certifié AR pour l’analyse, solution à 30 %, d=1,33, Fisher Chemical
Code produit. 10263912
2.5 L
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
Code produit. 10263912
Marque: Fisher Chemical S/4950/PB17
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Numéro MDL 3548
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
SMILES [OH-].[Na+]
Spécification
pH 12
Couleur Incolore
Point d’ébullition 120°C
Point de fusion 8°C
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Quantité 2.5 L
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Forme physique Liquide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hydroxide, 30% solution, d=1,33
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium hydroxide
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hydroxyde de sodium, certifié AR pour l’analyse, solution à 30 %, d=1,33, Fisher Chemical >