Learn More
Hydroxyde de sodium, certifié AR pour l’analyse, solution à 30 %, d=1,33, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
Spécification
Spécification
pH | 12 |
Couleur | Incolore |
Point d’ébullition | 120°C |
Point de fusion | 8°C |
Synonyme | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
Quantité | 1 L |
Nom IUPAC | hydroxyde de sodium |
Poids moléculaire (g/mol) | 39.997 |
Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium hydroxide, 30% solution, d=1,33
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium hydroxide
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hydroxyde de sodium, certifié AR pour l’analyse, solution à 30 %, d=1,33, Fisher Chemical >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu