Learn More
Hydroxyde de sodium, billes 99,99 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15477065
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2
Numéro MDL MFCD00003548
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hydroxide
Couleur Blanc
Point de fusion 316°C
Densité 2.13
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol,glycerol and ethanol. Insoluble in acetone and ether.
Quantité 25 g
Poids de la formule 40
Odeur Odorless
Tension de vapeur 3mm Hg at 800°C
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1