Learn More
Hydroxyde de sodium, billes 99,99 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium hydroxide |
Couleur | Blanc |
Point de fusion | 316°C |
Densité | 2.13 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water,methanol,glycerol and ethanol. Insoluble in acetone and ether. |
Quantité | 5 g |
Poids de la formule | 40 |
Odeur | Odorless |
Tension de vapeur | 3mm Hg at 800°C |