Learn More
Hydroxyde de sodium, pour analyse, Solution aqueuse à 50 %, Thermo Scientific Chemicals
31.05€ - 272.53€
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Numéro MDL MFCD00003548
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
SMILES [OH-].[Na+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10371503
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
380215000
500 mL Flacon en plastique
31.05€
500mL
10096362
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
380210025
2.5 L Flacon en plastique
91.73€
2.50L
10592174
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
380210100
10 L Récipient en plastique
272.53€
10L
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Hydroxyde de sodium, pour analyse, Solution aqueuse à 50 %, Thermo Scientific Chemicals