Learn More
Hydroxyde de sodium, solution 50 %, réactif Biotech, J.T. Baker™
Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
4 L
19 L
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
19L
4L
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Hydroxide, 50% Solution |
| Quantité | 4 L |
| Qualité | Réactif Biotech |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Gravité spécifique | 1L = 1.53kg |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.